Få mere at vide
5-brom-3-methylpyridin-2-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10463024
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10463024 25 g 25g
10183624 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10463024 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. XBX00112EB
Kemiske identifikatorer
CAS 3430-21-5
Molekylær formel C6H7BrN2
Molekylvægt (g/mol) 187.04
InChI nøgle KBLGGRWUEVCNPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-bromo-3-methylpyridine, 2-amino-5-bromo-3-picoline, 2-amino-3-methyl-5-bromopyridine, 5-bromo-3-methyl-pyridin-2-ylamine, 2-pyridinamine, 5-bromo-3-methyl, 5-bromo-3-methyl-2-pyridinamine, 2-amina-5-bromo-3-picoline, 5-bromo-3-methyl-2-pyridylamine, 5-bromo-3-methyl-pyridin-2-amine, 5-bromo-3-methylpyridin-2-ylamine
PubChem CID 137934
IUPAC navn 5-brom-3-methylpyridin-2-amin
SMIL CC1=CC(=CN=C1N)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-3-methylpyridin-2-amine
Analyseprocentområde 97%
Mængde 25 g
Formel vægt 187.04
Procent renhed 97%