Få mere at vide
5-Bromo-3-methyl-2(5H)-furanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Bromo-3-methyl-2(5H)-furanone |
| CAS | 51799-96-3 |
| Molekylær formel | C5 H5 Br O2 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 4-Bromo-2-methyl-2-buten-4-olide, 5-Bromo-3-methyl-2-butenolide, 5-Bromo-3-methylfuran-2(5H)-one |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5BrO2/c1-3-2-4(6)8-5(3)7/h2,4H,1H3 |
| SMIL | CC1=CC(Br)OC1=O |
| IUPAC navn | 2-bromo-4-methyl-2H-furan-5-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 176.996 |
| Formel vægt | 175.947 |