Få mere at vide
5-Bromo-3-methoxysalicylaldehyd, 97%
Artikelnummer. 11419402
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11419402 25 g 25g
11409402 5 g 5g
11429402 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11419402 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10137.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5034-74-2 | C8H7BrO3 | 231,045 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5034-74-2
Molekylær formel C8H7BrO3
Molekylvægt (g/mol) 231.045
MDL nummer MFCD00016593
InChI nøgle MMFKBTPDEVLIOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-3-methoxysalicylaldehyde, benzaldehyde, 5-bromo-2-hydroxy-3-methoxy, 5-bromo-2-vanillin, acmc-20am5q, 3-methoxy-5-bromosalicylaldehyde, 5bromo-2-hydroxy-3-methoxy-benzaldehyde, 5-bromo-2-hydroxy-3-methoxy-benzaldehyde, benzaldehyde,5-bromo-2-hydroxy-3-methoxy, 5-bromo-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
PubChem CID 262238
IUPAC navn 5-brom-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyd
SMIL COC1=C(C(=CC(=C1)Br)C=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-3-methoxysalicylaldehyde
Smeltepunkt 127 °C til 131 °C
Mængde 25 g
Beilstein 2328601
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 231.05
Procent renhed 98%