Få mere at vide
5-Bromo-3-methoxyquinolin, 96%
Artikelnummer. 15491058
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15491058 1 g 1g
15411068 250 mg 250mg
15401068 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15491058 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54919.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
CAS: 776296-12-9 | C10H8BrNO | 238,084 g/mol
Det er et aktivt farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et aktivt farmaceutisk
mellemprodukt.
Noter
nedkølet (2-4 °C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 776296-12-9
Molekylær formel C10H8BrNO
Molekylvægt (g/mol) 238.084
MDL nummer MFCD16038652
InChI nøgle YNVIAXULFXXTLV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-3-methoxy-quinoline, 5-bromo-3-methyoxy-quinoline, quinoline, 5-bromo-3-methoxy
PubChem CID 58227851
IUPAC navn 5-brom-3-methoxyquinolin
SMIL COC1=CN=C2C=CC=C(C2=C1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-3-methoxyquinoline
Mængde 1 g
Formel vægt 238.08
Procent renhed 96%