missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Bromo-3-methoxy-2-pyrazinamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Bromo-3-methoxy-2-pyrazinamine |
| CAS | 5900-13-0 |
| Molekylær formel | C5H6BrN3O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 5-Bromo-3-methoxypyrazinamine, 2-Amino-5-bromo-3-methoxypyrazine, 2-Amino-5-bromo-3-methoxypyrazine, 3-Methoxy-5-bromopyrazin-2-amine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6BrN3O/c1-10-5-4(7)8-2-3(6)9-5/h2H,1H3,(H2,7,8) |
| SMIL | COc1nc(Br)cnc1N |
| IUPAC navn | 5-bromo-3-methoxypyrazin-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 204.02 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?