Få mere at vide
5-brom-3-indolyl beta-d-galactopyranosid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
5-brom-3-indolyl-β -D-galactopyranosid er enα -galactosidase-substrat, som omdannes til en uopløselig indigo-blå kromofor, der er mørkere end den, der frigives af X-GAL. Den er ideel til Lac-gendetektionssystemer til immunblotting, immuncytokemiske og histologiske applikationer. Anvendes også som kromogent substrat, der er velegnet til identifikation af lac-(+) bakteriekolonier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
β -D-galactopyranosid er enα -galactosidase-substrat, som omdannes til en uopløselig indigo-blå kromofor, der er mørkere end den, der frigives af X-GAL. Den er ideel til Lac-gendetektionssystemer til immunblotting, immuncytokemiske og histologiske applikationer. Anvendes også som kromogent substrat, der er velegnet til identifikation af lac-(+) bakteriekolonier.
Opløselighed Opløseligt i dimethylformamid (100 mg/ml), dimethylformamid
/vand (1:1 v/v) (10 mg/ml - klar, praktisk talt farveløs opløsning).
Bemærkninger
Opbevares i fryseren (-20 °C). Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Bromo-3-indolyl beta-d-galactopyranoside |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 1 g |
| Opløselighedsinformation | Soluble in dimethylformamide (100mg/ml),dimethylformamide/water (1:1 v/v) (10mg/ml- clear,practically colorless solution). |
| Formel vægt | 374.18 |
| Procent renhed | ≥98% |
| Fysisk form | Pulver |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.