Få mere at vide
5-brom-3-indolyl beta-d-galactopyranosid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15420487
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15420487 100 mg 100mg
15427169 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15420487 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J65978.MC
Request Bulk or Custom Format
alfa-galactosidase-substrat til Lac-gendetektionssystemer
5-brom-3-indolyl-β -D-galactopyranosid er enα -galactosidase-substrat, som omdannes til en uopløselig indigo-blå kromofor, der er mørkere end den, der frigives af X-GAL. Den er ideel til Lac-gendetektionssystemer til immunblotting, immuncytokemiske og histologiske applikationer. Anvendes også som kromogent substrat, der er velegnet til identifikation af lac-(+) bakteriekolonier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 5-brom-3-indolyl-
β -D-galactopyranosid er enα -galactosidase-substrat, som omdannes til en uopløselig indigo-blå kromofor, der er mørkere end den, der frigives af X-GAL. Den er ideel til Lac-gendetektionssystemer til immunblotting, immuncytokemiske og histologiske applikationer. Anvendes også som kromogent substrat, der er velegnet til identifikation af lac-(+) bakteriekolonier.
Opløselighed Opløseligt i dimethylformamid (100 mg/ml), dimethylformamid
/vand (1:1 v/v) (10 mg/ml - klar, praktisk talt farveløs opløsning).
Bemærkninger
Opbevares i fryseren (-20 °C). Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 97753-82-7
Molekylær formel C14H16BrNO6
Molekylvægt (g/mol) 374.19
MDL nummer MFCD00063691
InChI nøgle LINMATFDVHBYOS-MBJXGIAVSA-N
Synonym 5-bromo-3-indolyl-beta-d-galactopyranoside, 5-bromo-3-indolyl-b-d-galactopyranoside, bluo-gal, blue-gal, 2s,3r,4s,5r,6r-2-5-bromo-1h-indol-3-yl oxy-6-hydroxymethyl oxane-3,4,5-triol, 5-brig, blue gal, 5-bromo-3-indolyl-beta-galactoside, 5-bromo-3-indolyl beta-d-galactopyranoside, 5-bromo-3-indoxyl-beta-d-galactopyranoside
PubChem CID 126898
IUPAC navn (2S,3R,4S,5R,6R)-2-[(5-brom-1H-indol-3-yl)oxy]-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
SMIL OC[C@H]1O[C@@H](OC2=CNC3=CC=C(Br)C=C23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-3-indolyl beta-d-galactopyranoside
Farve Hvid
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation Soluble in dimethylformamide (100mg/ml),dimethylformamide/water (1:1 v/v) (10mg/ml- clear,practically colorless solution).
Formel vægt 374.18
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Pulver