Få mere at vide
Alfa Aesar™ 5-Bromo-3-fluoropyridine-2-carboxylic acid, 98%
Artikelnummer. 15411689
Skift visning
5g
Artikelnummer.
15411689 5g
1 options
Artikelnummer. 15411689 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. H64466.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-3-fluoropyridine-2-carboxylic acid
CAS 669066-91-5
Smeltepunkt 175°C to 180°C
Molekylær formel C6H3BrFNO2
MDL nummer MFCD07437865
Mængde 5 g
Beilstein 11103426
Synonym 5-bromo-3-fluoropicolinic acid, 5-bromo-3-fluoro-2-pyridinecarboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 5-bromo-3-fluoro, 5-bromo-3-fluoropicolinicacid, 5-bromo-2-carboxy-3-fluoropyridine, 5-bromo-3-fluoropyridin-2-carboxylicacid, 2-pyridinecarboxylicacid,5-bromo-3-fluoro, 2-pyridinecarboxylicacid, 5-bromo-3-fluoro, 5-bromo-3-fluoro-pyridine-2-carboxylic acid, 5-bromanyl-3-fluoranyl-pyridine-2-carboxylic acid
InChI nøgle JXHUXOAJAYWMHK-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC(=O)C1=NC=C(Br)C=C1F
IUPAC navn 5-bromo-3-fluoropyridine-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 220.00
PubChem CID 21075872
Formel vægt 220
Procent renhed 98%
Fysisk form Solid