Få mere at vide
5-Bromo-3-fluoropyridine-2-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 12015400 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
12015400 5 g 5g
12005400 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12015400 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 446530050
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 669066-91-5
Molekylær formel C6H3BrFNO2
Molekylvægt (g/mol) 220.00
MDL nummer MFCD07437865
InChI nøgle JXHUXOAJAYWMHK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 21075872
IUPAC navn 5-brom-3-fluorpyridin-2-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=NC=C(Br)C=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-3-fluoropyridine-2-carboxylic acid
Smeltepunkt 165°C to 170°C
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Mængde 5 g
Synonym 5-bromo-3-fluoropicolinic acid, 5-bromo-3-fluoro-2-pyridinecarboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 5-bromo-3-fluoro, 5-bromo-3-fluoropicolinicacid, 5-bromo-2-carboxy-3-fluoropyridine, 5-bromo-3-fluoropyridin-2-carboxylicacid, 2-pyridinecarboxylicacid,5-bromo-3-fluoro, 2-pyridinecarboxylicacid, 5-bromo-3-fluoro, 5-bromo-3-fluoro-pyridine-2-carboxylic acid, 5-bromanyl-3-fluoranyl-pyridine-2-carboxylic acid
Formel vægt 220
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Bromo-3-fluoropyridine-2-carboxylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.