Få mere at vide
5-brom-3-cyanopyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10663205 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10663205 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10663205 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 399200010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-3-cyanopyridine
CAS 35590-37-5
Smeltepunkt 104°C to 105°C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C6H3BrN2
MDL nummer MFCD00174363
Mængde 1 g
Synonym 5-bromonicotinonitrile, 3-bromo-5-cyanopyridine, 5-bromo-3-cyanopyridine, 3-cyano-5-bromopyridine, 3-pyridinecarbonitrile, 5-bromo, 3-bromo-5-cyano-pyridine, 5-bromo-3-pyridinecarbonitrile, pubchem7702, acmc-209ihz, ksc492g7p
InChI nøgle FTFFHWWIPOQCBC-UHFFFAOYSA-N
SMIL BrC1=CN=CC(=C1)C#N
IUPAC navn 5-brompyridin-3-carbonitril
Molekylvægt (g/mol) 183.01
PubChem CID 736793
Formel vægt 183.01
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Bromo-3-cyanopyridine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.