Få mere at vide
5-brom-3-(chlormethyl)-1-benzothiophen,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 5-Bromo-3-(chloromethyl)-1-benzothiophene |
| CAS min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 5-bromo-3-chloromethyl-1-benzothiophene, 5-bromo-3-chloromethyl benzo b thiophene, 5-bromo-3-chloromethyl-benzo b thiophene, benzo b thiophene,5-bromo-3-chloromethyl, benzo b thiophene, 5-bromo-3-chloromethyl, 5-bromo-3-chloromethyl-1-benzo b thiophene |
| Formel vægt | 261.57 |
| Procent renhed | 97% |