Få mere at vide
5-brom-3-(chlormethyl)-1-benzothiophen,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10441493
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10441493 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10621285 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10441493 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC33524CB
Kemiske identifikatorer
CAS 852180-53-1
Molekylær formel C9H6BrClS
Molekylvægt (g/mol) 261.561
MDL nummer MFCD07772810
InChI nøgle ZIOALKCKGFEWMX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7164583
IUPAC navn 5-brom-3-(chlormethyl)-1-benzothiophen
SMIL C1=CC2=C(C=C1Br)C(=CS2)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-3-(chloromethyl)-1-benzothiophene
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Synonym 5-bromo-3-chloromethyl-1-benzothiophene, 5-bromo-3-chloromethyl benzo b thiophene, 5-bromo-3-chloromethyl-benzo b thiophene, benzo b thiophene,5-bromo-3-chloromethyl, benzo b thiophene, 5-bromo-3-chloromethyl, 5-bromo-3-chloromethyl-1-benzo b thiophene
Formel vægt 261.57
Procent renhed 97%