Få mere at vide
5-brom-3-chlor-2-methoxypyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Bromo-3-chloro-2-methoxypyridine |
| Smeltepunkt | 61°C to 63°C |
| Analyseprocentområde | 96% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2-methoxy-3-chloro-5-bromopyridine, 5-bromo-3-chloro-2-methoxy-pyridine, pyridine, 5-bromo-3-chloro-2-methoxy, 2-methoxyl-3-chloro-5bromopyridine, 3-chloro-2-methoxy-5-bromopyridine, pubchem1164, acmc-209pww, abbypharma ap-11-5379, 2-methoxy-3-chloro-5-bromo-yridine, pyridine,5-bromo-3-chloro-2-methoxy |
| Formel vægt | 222.47 |
| Procent renhed | 97% |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 5-Bromo-3-chloro-2-methoxypyridine
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H332-Farlig ved indånding.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.