Få mere at vide
5-brom-3-chlor-2-hydroxypyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15451539
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15451539 5 g 5g
15461539 250 mg 250mg
15441539 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15451539 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64370.06
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58236-70-7
Molekylær formel C5H3BrClNO
Molekylvægt (g/mol) 208.439
MDL nummer MFCD05662389
InChI nøgle IPWYUROVLMVBGD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-3-chloropyridin-2-ol, 5-bromo-3-chloro-2-hydroxypyridine, 5-bromo-3-chloropyridin-2 1h-one, 5-bromo-3-chloro-2-pyridinone, 5-bromo-3-chloro-2-pyridone, 2 1h-pyridinone, 5-bromo-3-chloro, 5-bromo-3-chloro-1,2-dihydropyridin-2-one, 5-bromo-2-hydroxy-3-chloropyridine, pubchem1172, ksc608a4r
PubChem CID 19050009
IUPAC navn 5-brom-3-chlor-lH-pyridin-2-on
SMIL C1=C(C(=O)NC=C1Br)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-3-chloro-2-hydroxypyridine
Smeltepunkt 199°C to 202°C
Mængde 5 g
Beilstein 1448359
Formel vægt 208.44
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof