Få mere at vide
5-Bromo-3-chloro-2-fluoropyridine, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15461819
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15461819 5 g 5g
15471819 250 mg 250mg
15451819 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15461819 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64547.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38185-56-7
Molekylær formel C5H2BrClFN
Molekylvægt (g/mol) 210.43
MDL nummer MFCD09834365
InChI nøgle WXKLHBHJIBAXQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-3-chloro-5-bromopyridine, 3-bromo-5-chloro-6-fluoropyridine, 5-bromo-3-chloro-2-fluoro-pyridine, acmc-1ct80, 5-bromo-3-chloro-2-fluoropyridine,, pyridine,5-bromo-3-chloro-2-fluoro, pyridine, 5-bromo-3-chloro-2-fluoro
PubChem CID 12056904
IUPAC navn 5-brom-3-chlor-2-fluorpyridin
SMIL FC1=NC=C(Br)C=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-3-chloro-2-fluoropyridine
Smeltepunkt 60°C
Mængde 5 g
Beilstein 1563886
Formel vægt 210.43
Procent renhed 96%
Fysisk form Fast stof