Få mere at vide
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11906431 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mg
5 g
Pakningsstørrelse:
500mg
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11906431 500 mg 500mg
11996421 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11906431 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 442145000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 436799-32-5
Molekylær formel C6H3BrF3N
Molekylvægt (g/mol) 226
InChI nøgle RPFAUCIXZGMCFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-trifluoromethyl pyridine, 2-trifluoromethyl-5-bromopyridine, pyridine, 5-bromo-2-trifluoromethyl, trifluoromethyl-5-bromopyridine, trifluoromethyl-5-bromo-2-pyridine, 5-bromo-2-trifluoromethyl-pyridine, 5-bromo-2 trifluoromethyl pyridine, 5-bromo-2-trifluormethyl pyridine, pubchem2164
PubChem CID 2761197
IUPAC navn 5-bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine
SMIL C1=CC(=NC=C1Br)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Smeltepunkt 42.0°C to 43.0°C
Flammepunkt 78°C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Mængde 500 mg
Formel vægt 226
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.