Få mere at vide
5-Bromo-2-(trifluormethyl)pyridin, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine |
| Smeltepunkt | 39 °C til 40 °C |
| Kogepunkt | 76 °C til 78 °C (18 mmHg) |
| Mængde | 5 g |
| SMIL | C1=CC(=NC=C1Br)C(F)(F)F |
| Molekylvægt (g/mol) | 225.996 |
| Formel vægt | 226 |
| Procent renhed | 97% |