Få mere at vide
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid, Maybridge
Artikelnummer. 10802231
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10802231 1 g Amber Glass Bottle 1g
1 options
Artikelnummer. 10802231 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00186DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
CAS 749875-16-9
Emballage Amber Glass Bottle
Molekylær formel C7H3BrF3NO2
MDL nummer MFCD10687236
Mængde 1 g
Synonym 5-bromo-2-trifluoromethyl isonicotinic acid, 5-bromo-2-trifluoromethyl pyridine-4-carboxylic acid, 5-bromo-2-trifluoromethyl-isonicotinic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 5-bromo-2-trifluoromethyl, 5-bromo-2-trifluoromethyl isonicotinicacid, 3-bromo-6-trifluoromethyl pyridine-4-carboxylic acid
InChI nøgle XNVAVQMVAYUTBA-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC(=O)C1=CC(=NC=C1Br)C(F)(F)F
IUPAC navn 5-bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 270.01
PubChem CID 28306936
Formel vægt 270.01
Procent renhed 95%