Få mere at vide
5-brom-2-(trifluormethyl)pyridin-4-carboxylsyre, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15498045
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15498045 1 g 1g
15408055 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15498045 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32316.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
CAS: 749875-16-9 | Molekylformel: C7H3BrF3NO2 | Molekylvægt: 270,01 g/mol
5-Brom-2-(trifluormethyl)pyridin-4-karboxylsyre bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
5-Brom-2-(trifluormethyl)pyridin-4-karboxylsyre bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Let opløselig i vand, opløselig i organiske opløsningsmidler.
Bemærk
Opbevar den et køligt sted. Hold beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Hold dig væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 749875-16-9
Molekylær formel C7H3BrF3NO2
Molekylvægt (g/mol) 270.01
MDL nummer MFCD10687236
InChI nøgle XNVAVQMVAYUTBA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-trifluoromethyl isonicotinic acid, 5-bromo-2-trifluoromethyl pyridine-4-carboxylic acid, 5-bromo-2-trifluoromethyl-isonicotinic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 5-bromo-2-trifluoromethyl, 5-bromo-2-trifluoromethyl isonicotinicacid, 3-bromo-6-trifluoromethyl pyridine-4-carboxylic acid
PubChem CID 28306936
IUPAC navn 5-brom-2-(trifluormethyl)pyridin-4-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=CC(=NC=C1Br)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
Smeltepunkt 235 °C til 238 °C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand, opløselig i organiske opløsningsmidler.
Formel vægt 270
Procent renhed 95%