Få mere at vide
5-Brom-2-thiofenemethanol, 95%
Artikelnummer. 15428048
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15428048 25 g 25g
15418048 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15428048 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61493.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
CAS: 79387-71-6 | C5H5BrOS | 193,06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79387-71-6
Molekylær formel C5H5BrOS
Molekylvægt (g/mol) 193.06
MDL nummer MFCD06202626
InChI nøgle DBRSLMCLMMFHEF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11435467
IUPAC navn (5-bromthiophen-2-yl)methanol
SMIL OCC1=CC=C(Br)S1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2-thiophenemethanol
Farve Gul
Mængde 25 g
Synonym 5-bromothien-2-yl methanol, 5-bromothiophen-2-yl methanol, 5-bromo-2-thiophenemethanol, 2-thiophenemethanol, 5-bromo, 5-bromothiophene-2-methanol, 5-bromo-2-thienyl methanol, ksc646o4p, 2-thiophenemethanol,5-bromo, 5-bromo-2-thiophenyl methanol, 5-bromo-2-hydroxymethylthiophene
Formel vægt 193.06
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske