Få mere at vide
5-bromo-2-thiofenkarboxaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30331509
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30331509 10 g
1 options
Artikelnummer. 30331509 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68813010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2-thiophenecarboxaldehyde
CAS 4701-17-1
Molekylær formel C5H3BrOS
Mængde 10 g
Synonym 2-Bromo-5-formylthiophene, 2-Bromo-5-thiophenecarboxaldehyde, 2-Formyl-5-bromothiophene, 5-Bromo-2-carbonylthiophene, 5-Bromo-2-formylthiophene, 5-Bromo-2-thienylaldehyde, 5-Bromo-2-thiophenaldehyde, 5-Bromo-2-thiophenecarboxaldehyde, 5-Bromothiophen-2-carboxaldehyde, 5-Bromothiophene-2-aldehyde, 5-Bromothiophene-2-carbaldehyde
InChI formel InChI=1S/C5H3BrOS/c6-5-2-1-4(3-7)8-5/h1-3H
SMIL Brc1ccc(C=O)s1
IUPAC navn 5-bromothiophen-2-karbaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 191.05