Få mere at vide
5-Bromo-2-pyridineacetic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15435977
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15435977 1 g 1g
15445977 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15435977 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33181.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-09-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 192642-85-6
Molekylær formel C7H6BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 216.03
MDL nummer MFCD09999983
InChI nøgle ATKULCGQSLCGEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-5-bromopyridin-2-yl acetic acid, 5-bromopyridine-2-acetic acid, 5-bromopyridin-2-yl acetic acid, 2-pyridineacetic acid, 5-bromo, 5-bromo-2-pyridineacetic acid, 5-bromo-pyridin-2-yl-acetic acid, 5-bromo-pyridylacetic acid, acmc-209ew7, 5-bromo-2-pyridyl acetic acid, 5-bromo-2-pyridinyl acetic acid
PubChem CID 46238459
IUPAC navn 2-(5-brompyridin-2-yl)eddikesyre
SMIL OC(=O)CC1=NC=C(Br)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2-pyridineacetic acid
Smeltepunkt 120 °C til 123 °C
Mængde 1 g
Formel vægt 216.03
Procent renhed 98%