Få mere at vide
5-brom-2-pyrazinamin, Tech ., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10631573
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10631573 1 g 1g
10134204 5 g 5g
10392155 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10631573 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO00943DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 59489-71-3
Molekylær formel C4H4BrN3
Molekylvægt (g/mol) 174.001
MDL nummer MFCD00235015
InChI nøgle KRRTXVSBTPCDOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-bromopyrazine, 5-bromo-2-pyrazinamine, 5-bromo-pyrazin-2-ylamine, 2-bromo-5-aminopyrazine, pyrazinamine, 5-bromo, 5-amino-2-bromopyrazine, 5-bromo-2-aminopyrazine, 5-bromopyrazin-2-ylamine, 5-bromopyrazinamine, 2-amino-5-bromo-pyrazine
PubChem CID 599539
IUPAC navn 5-brompyrazin-2-amin
SMIL C1=C(N=CC(=N1)Br)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2-pyrazinamine
CAS min % 97.0
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 174
Procent renhed Tech.
Grad Teknisk