Få mere at vide
5-Bromo-2-phenyl-7-azaindole, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15497477
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15497477 1 g 1g
15407487 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15497477 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H35193.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 953414-75-0 | C13H9BrN2 | 273.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 953414-75-0
Molekylær formel C13H9BrN2
Molekylvægt (g/mol) 273.13
MDL nummer MFCD11109822
InChI nøgle QLKZJMXSXCDCCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-phenyl-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 5-bromo-2-phenyl-7-azaindole, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine,5-bromo-2-phenyl, 2-phenyl-5-bromo-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine
PubChem CID 23643607
IUPAC navn 5-brom-2-phenyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin
SMIL BrC1=CN=C2NC(=CC2=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2-phenyl-7-azaindole
Smeltepunkt 287 °C til 289 °C
Farve Brun
Mængde 1 g
Følsomhed Lysfølsom
Formel vægt 273.12
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof