Få mere at vide
5-Brom-2-nitropyridin, TRC
Artikelnummer. 30348706
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30348706 1 g
1 options
Artikelnummer. 30348706 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6861801G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2-nitropyridine
CAS 39856-50-3
Molekylær formel C5H3BrN2O2
Mængde 1 g
Synonym 2-Nitro-5-bromopyridine, 3-Bromo-6-nitropyridine
InChI formel InChI=1S/C5H3BrN2O2/c6-4-1-2-5(7-3-4)8(9)10/h1-3H
SMIL [O-][N+](=O)c1ccc(Br)cn1
IUPAC navn 5-bromo-2-nitropyridin
Molekylvægt (g/mol) 202.99