Få mere at vide
5-brom-2-nitropyridin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Bromo-2-nitropyridine |
| Smeltepunkt | 147 °C til 151 °C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 120878 |
| Formel vægt | 203 |
| Procent renhed | ≥98% |