Få mere at vide
5-Bromo-2-nitrophenol, 96%
Artikelnummer. p-7056191
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 15472399
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H64966.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 27684-84-0 | C6H4BrNO3 | 218.006 g/mol
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Opløseligt i ethylacetat og methanol
.
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt. Hold beholderen tæt lukket. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27684-84-0
Molekylær formel C6H4BrNO3
Molekylvægt (g/mol) 218.006
MDL nummer MFCD03095027
InChI nøgle DTWHNSNSUBKGTC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-nitrophenol, phenol, 5-bromo-2-nitro, 3-bromo-6-nitrophenol, 4-bromo-2-hydroxynitrobenzene, 2-nitro-5-bromophenol, 5-bromo-2-nitro-phenol, phenol,5-bromo-2-nitro, pubchem16073, acmc-1cct0, 5-bromanyl-2-nitro-phenol
PubChem CID 13970496
SMIL C1=CC(=C(C=C1Br)O)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2-nitrophenol
Smeltepunkt 40°C to 41°C
Farve Gul
Mængde 5 g
Beilstein 2329085
Opløselighedsinformation Soluble in ethyl acetate and methanol.
Formel vægt 218.01
Procent renhed 96%
Fysisk form Krystallinsk fast stof