Få mere at vide
5-Bromo-2-nitrophenol, 96%
Artikelnummer. 15472399
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15472399 5 g 5g
15482399 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15472399 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64966.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 27684-84-0 | C6H4BrNO3 | 218.006 g/mol
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Opløseligt i ethylacetat og methanol
.
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt. Hold beholderen tæt lukket. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27684-84-0
Molekylær formel C6H4BrNO3
Molekylvægt (g/mol) 218.006
MDL nummer MFCD03095027
InChI nøgle DTWHNSNSUBKGTC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-nitrophenol, phenol, 5-bromo-2-nitro, 3-bromo-6-nitrophenol, 4-bromo-2-hydroxynitrobenzene, 2-nitro-5-bromophenol, 5-bromo-2-nitro-phenol, phenol,5-bromo-2-nitro, pubchem16073, acmc-1cct0, 5-bromanyl-2-nitro-phenol
PubChem CID 13970496
SMIL C1=CC(=C(C=C1Br)O)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2-nitrophenol
Smeltepunkt 40°C to 41°C
Farve Gul
Mængde 5 g
Beilstein 2329085
Opløselighedsinformation Soluble in ethyl acetate and methanol.
Formel vægt 218.01
Procent renhed 96%
Fysisk form Krystallinsk fast stof