missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Bromo-2-(N-methylamino)pyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Bromo-2-(N-methylamino)pyridine |
| CAS | 84539-30-0 |
| Molekylær formel | C6H7BrN2 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7BrN2/c1-8-6-3-2-5(7)4-9-6/h2-4H,1H3,(H,8,9) |
| SMIL | CNc1ccc(Br)cn1 |
| IUPAC navn | 5-bromo-N-methylpyridin-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 187.04 |
| Formel vægt | 185.9793 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?