Få mere at vide
5-Bromo-2-(morfolino)benzonitril, TRC
Artikelnummer. 30332582
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30332582 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30332582 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB701498100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2-(morpholino)benzonitrile
CAS 1105665-08-4
Molekylær formel C11H11N2OBr
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C11H11BrN2O/c12-10-1-2-11(9(7-10)8-13)14-3-5-15-6-4-14/h1-2,7H,3-6H2
SMIL C1COCCN1C2=C(C=C(C=C2)Br)C#N
IUPAC navn 5-bromo-2-morfolin-4-ylbenzonitril
Molekylvægt (g/mol) 267.12
Formel vægt 266.0055