Få mere at vide
5-brom-2-(methylthio)pyrimidin-4-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10166772
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10166772 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Product Code. 10166772 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. RH00785DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Specifications
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylic acid
CAS 50593-92-5
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C6H5BrN2O2S
MDL nummer MFCD00238866
Mængde 1 g
Synonym 5-bromo-2-methylthio pyrimidine-4-carboxylic acid, 5-bromo-2-methylsulfanyl-4-pyrimidinecarboxylic acid, 5-bromo-2-methylsulfanyl pyrimidine-4-carboxylic acid, 4-pyrimidinecarboxylic acid, 5-bromo-2-methylthio, 5-bromo-2-methylsulfanyl-pyrimidine-4-carboxylic acid, 5-bromo-2-methylthio pyrimidine-4-carboxylicacid, 5-bromo-2-methylthio-4-pyrimidinecarboxylic acid, 5-bromo-2-methylsulphanyl pyrimidine-4-carboxylic acid, pubchem13048
InChI nøgle YJEWVVYJOJJLBP-UHFFFAOYSA-N
SMIL CSC1=NC=C(Br)C(=N1)C(O)=O
IUPAC navn 5-brom-2-methylsulfanylpyrimidin-4-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 249.08
PubChem CID 291786
Formel vægt 249.09
Procent renhed 95%