Få mere at vide
5-Bromo-2-methylpyrimidin, 98%
Artikelnummer. 15412769
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15412769 250 mg 250mg
15402769 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15412769 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H66467.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 7752-78-5 | C5H5BrN2 | 173,013 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7752-78-5
Molekylær formel C5H5BrN2
Molekylvægt (g/mol) 173.013
MDL nummer MFCD07375143
InChI nøgle NEDJTEXNSTUKHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-methyl-pyrimidine, 2-methyl-5-bromopyrimidine, pyrimidine, 5-bromo-2-methyl, 5-bromo-2-methyl-1,3-diazine, pubchem15231, acmc-1bm3h, 5-bromo-2-methyl pyrimidine
PubChem CID 14387744
IUPAC navn 5-brom-2-methylpyrimidin
SMIL CC1=NC=C(C=N1)Br
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2-methylpyrimidine
Mængde 250 mg
Beilstein 108736á
Formel vægt 173.01
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.