Få mere at vide
5-Bromo-2-methylpyrimidine, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15294784 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15294784 1 g Glass bottle 1g
1 options
Artikelnummer. 15294784 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 449880010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2-methylpyrimidine
CAS 7752-78-5
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C5H5BrN2
Mængde 1 g
Synonym 5-bromo-2-methyl-pyrimidine, 2-methyl-5-bromopyrimidine, pyrimidine, 5-bromo-2-methyl, 5-bromo-2-methyl-1,3-diazine, pubchem15231, acmc-1bm3h, 5-bromo-2-methyl pyrimidine
InChI nøgle NEDJTEXNSTUKHW-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=NC=C(C=N1)Br
IUPAC navn 5-bromo-2-methylpyrimidine
Molekylvægt (g/mol) 173.01
PubChem CID 14387744
Formel vægt 173.01
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Bromo-2-methylpyrimidine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.