missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Bromo-2-methylpyridine, 98%, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 15453607
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15453607 250 mg 250mg
15443607 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15453607 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27085.MD
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 3430-13-5
Molekylær formel C6H6BrN
Molekylvægt (g/mol) 172.03
MDL nummer MFCD00661170
InChI nøgle OFKWIQJLYCKDNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-picoline, 2-methyl-5-bromopyridine, 5-bromo-2-methyl-pyridine, 3-bromo-6-methylpyridine, pyridine, 5-bromo-2-methyl, 5-bromopicoline, 5-bromo-2-methyl pyridine, 3-bromo-6-picoline, pubchem4058
PubChem CID 1201020
IUPAC navn 5-bromo-2-methylpyridine
SMIL CC1=CC=C(Br)C=N1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2-methylpyridine
Smeltepunkt 32°C to 36°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 172.03
Procent renhed 98%

RUO– Kun brug til forskning

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.