Få mere at vide
5-Bromo-2-methylphenol, 95%
Artikelnummer. 11461560
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11461560 10 g 10g
11451560 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11461560 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26956.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 36138-76-8 | C7H7BrO | 187,036 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 36138-76-8
Molekylær formel C7H7BrO
Molekylvægt (g/mol) 187.036
MDL nummer MFCD08061906
InChI nøgle OONJCAWRVJDVBB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-o-cresol, phenol, 5-bromo-2-methyl, 4-bromo-2-hydroxytoluene, 5-bromo-2-methyl phenol, 5-bromo-2-methyl-phenol, 3-bromo-6-methylphenol, 2-hydroxy-4-bromotoluene, 5-brom-2-kresol, zlchem 468, pubchem4132
PubChem CID 12648404
IUPAC navn 5-brom-2-methylphenol
SMIL CC1=C(C=C(C=C1)Br)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2-methylphenol
Smeltepunkt 77 °C til 80 °C
Mængde 10 g
Formel vægt 187.04
Procent renhed 95%