Få mere at vide
5-Bromo-2-methylphenol, 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30982836
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
10g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30982836 25 g -
30969595 100 g -
30972488 500 g -
30974470 10 g 10g
30973967 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30982836 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD10281425g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2-methylphenol
CAS 36138-76-8
Molekylær formel C7H7BrO
MDL nummer MFCD08061906
Mængde 25 g
SMIL BrC1=CC(=C(C=C1)C)O
Molekylvægt (g/mol) 187.03
Procent renhed 95%