Få mere at vide
5-Brom-2-methylindol, 96%
Artikelnummer. 11986661 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11986661 1 g Glasflaske 1g
11976661 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11986661 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 437560010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 1075-34-9 | C9H8BrN | 210,07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1075-34-9
Molekylær formel C9H8BrN
Molekylvægt (g/mol) 210.07
InChI nøgle BJUZAZKEDCDGRW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5003968
IUPAC navn 5-brom-2-methyl-lH-indol
SMIL CC1=CC2=C(N1)C=CC(=C2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2-methylindole
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 104,0 °C til 106,0 °C
Farve Tan til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Synonym 5-bromo-2-methylindole, 2-methyl-5-bromoindole, 1h-indole, 5-bromo-2-methyl, 5-bromo-2-methylindol, pubchem9382, acmc-209xly, 5-bromo-2-methyl-indole, 2-methyl-5-bromo-1h-indole, 1h-indole,5-bromo-2-methyl
Formel vægt 210.07
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Bromo-2-methylindole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.