Få mere at vide
5-brom-2-methyl-4-nitro-1H-imidazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10496832
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10496832 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10496832 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB09770DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2-methyl-4-nitro-1H-imidazole
CAS 18874-52-7
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C4H4BrN3O2
MDL nummer MFCD00156130
Mængde 1 g
Synonym 4-bromo-2-methyl-5-nitro-1h-imidazole, 5-bromo-2-methyl-4-nitroimidazole, 4-bromo-2-methyl-5-nitro-3h-imidazole, 4-bromo-2-methyl-5-nitroimidazole, 1h-imidazole, 4-bromo-2-methyl-5-nitro, 2-methyl-4-nitro-5-bromoimidazole, imidazole, 5-bromo-4-nitro-2-methyl, 2-methyl-4-bromo-5-nitro-1h-imidazole, 1h-imidazole,5-bromo-2-methyl-4-nitro, 1h-imidazole, 5-bromo-2-methyl-4-nitro
InChI nøgle YOJYWZSEUWUYAQ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=NC(=C(N1)Br)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 5-brom-2-methyl-4-nitro-lH-imidazol
Molekylvægt (g/mol) 205.999
PubChem CID 29322
Formel vægt 206
Procent renhed 97%