Få mere at vide
5-brom-2-methyl-3-nitropyridin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15481058
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15481058 250 mg 250mg
15471058 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15481058 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54917.MD
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 911434-05-4
Molekylær formel C6H5BrN2O2
Molekylvægt (g/mol) 217.022
MDL nummer MFCD09031419
InChI nøgle FZZLWWNOYMHSIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-3-nitropicoline, 5-bromo-3-nitro-2-picoline, 5-bromo-2-methyl-3-nitro-pyridine, pyridine, 5-bromo-2-methyl-3-nitro, pubchem13809, ksc496e9t, bromo-2-methyl-3-nitropyridine
PubChem CID 25067266
IUPAC navn 5-brom-2-methyl-3-nitropyridin
SMIL CC1=NC=C(C=C1[N+](=O)[O-])Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2-methyl-3-nitropyridine
Mængde 250 mg
Formel vægt 217.02
Procent renhed 96%