Få mere at vide
5-brom-2-methyl-2-penten, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
5-brom-2-methyl-2-penten virker som et syntetisk reagens, som er nyttigt til dannelsen af sesqueterpenoid. Det anvendes også til fremstilling af geranlol- 3-14 C. Yderligere anvendes det til fremstilling af penifulvin A, som er et sesquiterpenoid med en ny dioxa-fenestranstruktur.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
5-brom-2-methyl-2-penten fungerer som et syntetisk reagens, som er nyttigt i dannelsen af sesqueterpenoid. Det anvendes også til fremstilling af geranlol- 3-14 C. Yderligere anvendes det til fremstilling af penifulvin A, som er et sesquiterpenoid med en ny dioxa-fenestranstruktur.
Opløselighed
Lidt blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Bromo-2-methyl-2-pentene |
| Tæthed | 1.219 |
| Kogepunkt | 50°C (20 mmHg) |
| Flammepunkt | 23°C (73°F) |
| Brydningsindeks | 1.4775 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | 1993 |
| Beilstein | 1735749 |
| Opløselighedsinformation | Slightly miscible with water. |
| Formel vægt | 163.06 |
| Vis mere |