Få mere at vide
5-brom-2-methyl-2-penten, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11318706
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11318706 1 g 1g
11328706 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11318706 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19406.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2270-59-9 | C6H11Br | 163.06 g/mol
5-brom-2-methyl-2-penten virker som et syntetisk reagens, som er nyttigt til dannelsen af sesqueterpenoid. Det anvendes også til fremstilling af geranlol- 3-14 C. Yderligere anvendes det til fremstilling af penifulvin A, som er et sesquiterpenoid med en ny dioxa-fenestranstruktur.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
5-brom-2-methyl-2-penten fungerer som et syntetisk reagens, som er nyttigt i dannelsen af sesqueterpenoid. Det anvendes også til fremstilling af geranlol- 3-14 C. Yderligere anvendes det til fremstilling af penifulvin A, som er et sesquiterpenoid med en ny dioxa-fenestranstruktur.
Opløselighed
Lidt blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2270-59-9
Molekylær formel C6H11Br
Molekylvægt (g/mol) 163.06
MDL nummer MFCD00009887
InChI nøgle UNXURIHDFUQNOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-methyl-2-pentene, acmc-20ah0m, 1-bromo4-methyl-3-pentene, 5-brom-2-methyl-2-pentene, 1-bromo-4-methyl-3-pentene, 2-methyl-5-bromo-2-pentene, 2-pentene,5-bromo-2-methyl, 5-bromo-2-methyl-pent-2-ene
PubChem CID 137521
IUPAC navn 5-brom-2-methylpent-2-en
SMIL CC(C)=CCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2-methyl-2-pentene
Tæthed 1.219
Kogepunkt 50°C (20 mmHg)
Flammepunkt 23°C (73°F)
Brydningsindeks 1.4775
Mængde 1 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1735749
Opløselighedsinformation Slightly miscible with water.
Formel vægt 163.06
Procent renhed 97%