Få mere at vide
5-Bromo-2-methoxybenzenesulfonyl chloride, 98%
Artikelnummer. 11412467
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11412467 1 g 1g
11422467 5 g 5g
11432467 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11412467 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14293.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 23095-05-8 | C7H6BrClO3S | 285.536 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23095-05-8
Molekylær formel C7H6BrClO3S
Molekylvægt (g/mol) 285.536
MDL nummer MFCD00051768
InChI nøgle IXSBNNRUQYYMRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-methoxybenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 5-bromo-2-methoxy, 5-bromo-2-methoxybenzenesulphonyl chloride, 5-bromo-2-methoxy-benzenesulfonyl chloride, pubchem16355, acmc-1clw8, ksc495e9j, buttpark 100\07-65, 5-bromo-2-methoxyphenyl chlorosulfone, 5-bromo-2methoxybenzenesulfonyl chloride
PubChem CID 520020
IUPAC navn 5-brom-2-methoxybenzensulfonylchlorid
SMIL COC1=C(C=C(C=C1)Br)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2-methoxybenzenesulfonyl chloride
Smeltepunkt 112°C to 115°C
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Beilstein 3093014
Formel vægt 285.54
Procent renhed 98%