Få mere at vide
5-Bromo-2-iodopyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Bromo-2-iodopyridine |
| CAS | 223463-13-6 |
| Molekylær formel | C5H3BrIN |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 2-Iodo-5-bromopyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H3BrIN/c6-4-1-2-5(7)8-3-4/h1-3H |
| SMIL | Brc1ccc(I)nc1 |
| IUPAC navn | 5-bromo-2-iodopyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 283.89 |