Få mere at vide
5-Bromo-2-iodopyridine, 98%
Artikelnummer. 10476632 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10476632 5 g Glasflaske 5g
10243002 1 g Glass bottle 1g
10208433 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10476632 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 365940050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 223463-13-6 | C5H3BrIN | 283.89 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 223463-13-6
Molekylær formel C5H3BrIN
Molekylvægt (g/mol) 283.89
MDL nummer MFCD00691506
InChI nøgle HSNBRDZXJMPDGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodo-5-bromopyridine, 5-bromo-2-iodo-pyridine, 2-iodo-5-bromo-pyridine, 2-iodo-5-bromo pyridine, pyridine, 5-bromo-2-iodo, 5-bromo-2-iodo pyridine, pubchem2409, 5-cromo-2-iodopyridine, 5-bromo-2-iodopyridine, acmc-209fv4
PubChem CID 593690
IUPAC navn 5-brom-2-iodpyridin
SMIL C1=CC(=NC=C1Br)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2-iodopyridine
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 112°C to 113°C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Beilstein 20, II, 154
Formel vægt 283.89
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Bromo-2-iodopyridine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.