Få mere at vide
5-Bromo-2-iodopyridine, 98%
Artikelnummer. 11385385
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11385385 25 g 25g
11375385 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11385385 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19610.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 223463-13-6 | C5H3BrIN | 283.894 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 223463-13-6
Molekylær formel C5H3BrIN
Molekylvægt (g/mol) 283.894
MDL nummer MFCD00691506
InChI nøgle HSNBRDZXJMPDGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodo-5-bromopyridine, 5-bromo-2-iodo-pyridine, 2-iodo-5-bromo-pyridine, 2-iodo-5-bromo pyridine, pyridine, 5-bromo-2-iodo, 5-bromo-2-iodo pyridine, pubchem2409, 5-cromo-2-iodopyridine, 5-bromo-2-iodopyridine, acmc-209fv4
PubChem CID 593690
IUPAC navn 5-brom-2-iodpyridin
SMIL C1=CC(=NC=C1Br)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2-iodopyridine
Smeltepunkt 113°C to 116°C
Mængde 25 g
Beilstein 2119
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 283.89
Procent renhed 98%