missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Bromo-2-hydroxypyrimidin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Bromo-2-hydroxypyrimidine |
| CAS | 38353-06-9 |
| Molekylær formel | C4 H3 Br N2 O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Macitentan Impurity 32 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H3BrN2O/c5-3-1-6-4(8)7-2-3/h1-2H,(H,6,7,8) |
| SMIL | Oc1ncc(Br)cn1 |
| IUPAC navn | 5-bromopyrimidin-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 174.98 |
| Formel vægt | 173.9429 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?