Få mere at vide
5-Bromo-2-hydroxypyrimidin, TRC
Artikelnummer. 30337865
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30337865 10 g
1 options
Artikelnummer. 30337865 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68447510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2-hydroxypyrimidine
CAS 38353-06-9
Molekylær formel C4 H3 Br N2 O
Mængde 10 g
Synonym Macitentan Impurity 32
InChI formel InChI=1S/C4H3BrN2O/c5-3-1-6-4(8)7-2-3/h1-2H,(H,6,7,8)
SMIL Oc1ncc(Br)cn1
IUPAC navn 5-bromopyrimidin-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 174.98
Formel vægt 173.9429