Få mere at vide
5-Bromo-2-hydroxypyridine, 97%
Artikelnummer. 11440828
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11440828 5 g 5g
11450828 25 g 25g
11460828 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11440828 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B25267.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13466-38-1 | C5H4BrNO | 173.997 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13466-38-1
Molekylær formel C5H4BrNO
Molekylvægt (g/mol) 173.997
MDL nummer MFCD00234042
InChI nøgle NDMZZQRNZFWMEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-hydroxypyridine, 5-bromopyridin-2-ol, 2-hydroxy-5-bromopyridine, 5-bromopyridin-2 1h-one, 5-bromo-2-pyridinol, 5-bromo-2 1h-pyridinone, 5-bromo-2 1h-pyridone, 2 1h-pyridinone, 5-bromo, 3-bromo-6-hydroxypyridine, 5-bromo-1,2-dihydropyridin-2-one
PubChem CID 599528
IUPAC navn 5-brom-lH-pyridin-2-on
SMIL C1=CC(=O)NC=C1Br
Specifications
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2-hydroxypyridine
Smeltepunkt 178°C to 182°C
Mængde 5 g
Beilstein 108751
Formel vægt 174
Procent renhed 97%