Få mere at vide
5-Bromo-2-hydroxybenzeneboronic acid, 96%
Artikelnummer. 15439707
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15439707 250 mg 250mg
15429707 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15439707 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52937.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 89598-97-0 | C6H6BBrO3 | 216.825 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89598-97-0
Molekylær formel C6H6BBrO3
Molekylvægt (g/mol) 216.825
MDL nummer MFCD00093408
InChI nøgle XSXTWLOHAGPBNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-hydroxyphenyl boronic acid, 2-borono-4-bromophenol, 5-bromo-2-hydroxy benzeneboronic acid, benzeneboronic acid, 5-bromo-2-hydroxy, acmc-209r1x, 5-bromo-2-hydroxyphenyl boranediol, 5-bromo-2-hydroxybenzeneboronic acid, benzeneboronic acid,5-bromo-2-hydroxy-6ci,7ci
PubChem CID 44118764
IUPAC navn (5-brom-2-hydroxyphenyl)boronsyre
SMIL B(C1=C(C=CC(=C1)Br)O)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2-hydroxybenzeneboronic acid
Smeltepunkt 196°C to 200°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 216.83
Procent renhed 97%