Få mere at vide
5-brom-2-hydroxy-4-methylpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15461979
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15461979 25 g 25g
15451979 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15461979 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64674.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 164513-38-6 | C6H6BrNO | 188.024 g/mol
Det bruges til medicin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges til medicin.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt. Hold beholderen tæt lukket. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 164513-38-6
Molekylær formel C6H6BrNO
Molekylvægt (g/mol) 188.024
MDL nummer MFCD03427664
InChI nøgle BYGNXKDNIFHZHQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-hydroxy-4-methylpyridine, 5-bromo-4-methylpyridin-2-ol, 5-bromo-2-hydroxy-4-picoline, 5-bromo-4-methyl-2 1h-pyridinone, 5-bromo-4-methyl-2-pyridinol, 2-hydroxy-4-methyl-5-bromopyridine, 5-bromo-4-methyl-pyridin-2-ol, pubchem6564, acmc-209dre, ksc496a8d
PubChem CID 819937
IUPAC navn 5-brom-4-methyl-lH-pyridin-2-on
SMIL CC1=CC(=O)NC=C1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2-hydroxy-4-methylpyridine
Smeltepunkt 198°C to 202°C
Farve Hvid
Mængde 25 g
Beilstein 6798531
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 188.02
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof